1,2-二氰基苯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
174010010 174012500
ACRO174010010EA 0 CNY
ACRO174010010 ACRO174012500
1,2-二氰基苯 98%
1,2-二氰基苯
分子式: C₈H₄N₂
沸点: 305 °C (1013 hPa)
溶点: 138…142 °C
密度: 1,24 g/cm³
闪点: >130 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001771
CAS号: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige to grey-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
GC ≥97.5 %