4-氯苯磺酰氯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
158560050 158560250 158561000 158565000
ACRO158560050EA 0 CNY
ACRO158560050 ACRO158560250 ACRO158561000 ACRO158565000
4-氯苯磺酰氯 97%
4-氯苯磺酰氯
分子式: C₆H₄Cl₂O₂S
分子量: 211.07 g/mol
沸点: 272
溶点: 50…52 °C
闪点: 107 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007439
CAS号: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g