2-氯苯磺酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
357460010 357460050
ACRO357460010EA 0 CNY
ACRO357460010 ACRO357460050
2-氯苯磺酰氯 98%
2-氯苯磺酰氯
分子式: C₆H₄Cl₂O₂S
分子量: 211.07 g/mol
沸点: 150…152 °C (12 mmHg)
溶点: 28 °C
密度: 1.548 g/cm³
闪点: 60 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00051520
CAS号: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN号: 2920
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %