1-Chloro-2-ethoxybenzene ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 1-Chloro-2-ethoxybenzene, 2-Chlorophenetole
C0238-10ML C0238-25ML
TCIAC0238-10MLEA 0 CNY
TCIAC0238-10ML TCIAC0238-25ML
1-Chloro-2-ethoxybenzene ≥99.0% (by GC)
1-Chloro-2-ethoxybenzene
分子式: C₈H₉ClO
分子量: 156.61 g/mol
沸点: 210°C
MDL编号: MFCD00058930
CAS号: 614-72-2
EINECS: 210-392-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f33c94dc66d4a252d15af517263351db596b2925&vid=f33c94dc66d4a252d15af517263351db596b2925&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %