3,5-二氯苯异氰酸酯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
314140050 314140010
ACRO314140050EA 0 CNY
ACRO314140050 ACRO314140010
3,5-二氯苯异氰酸酯 96%
3,5-二氯苯异氰酸酯
分子式: C₇H₃Cl₂NO
沸点: 243 °C (760 mmHg)
溶点: 29…35 °C
密度: 1,38 g/cm³
闪点: 110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013859
CAS号: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN号: 2250
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 35 °C
GC ≥95 %