3,4-二氯苯甲酰氯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
150230050 150230250 150231000
ACRO150230050EA 0 CNY
ACRO150230050 ACRO150230250 ACRO150231000
3,4-二氯苯甲酰氯 97%
3,4-二氯苯甲酰氯
分子式: C₇H₃Cl₃O
沸点: 242 °C (1013 hPa)
溶点: 30…33 °C
闪点: 142 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000672
CAS号: 3024-72-4
EINECS: 221-177-2
UN号: 3261
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %