2,6-二氯苯甲酰氯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
182060100 182060500
ACRO182060100EA 0 CNY
ACRO182060100 ACRO182060500
2,6-二氯苯甲酰氯 99%
2,6-二氯苯甲酰氯
分子式: C₇H₃Cl₃O
沸点: 142…143 °C (21 mmHg)
溶点: 18 °C
密度: 1,45 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000662
CAS号: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl ≥98.5 %