2,4-二氯苯甲酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
150220050 150221000 150225000
ACRO150220050EA 0 CNY
ACRO150220050 ACRO150221000 ACRO150225000
2,4-二氯苯甲酰氯 98%
2,4-二氯苯甲酰氯
分子式: C₇H₃Cl₃O
分子量: 209.46 g/mol
沸点: 150 °C (34 mmHg)
溶点: 21 °C
密度: 1.49 g/cm³
闪点: 137
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000661
CAS号: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5915 to 1.5935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %