4-Bromo-o-anisidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-5-bromoanisole, 2-Methoxy-4-bromoaniline
A2027-1G A2027-25G A2027-5G
TCIAA2027-1GEA 0 CNY
TCIAA2027-1G TCIAA2027-25G TCIAA2027-5G
4-Bromo-o-anisidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-o-anisidine
分子式: C₇H₈BrNO
分子量: 202.05 g/mol
MDL编号: MFCD01204266
CAS号: 59557-91-4
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6c0811bfc60ee31f5a89cee9f68d31b21f3fe0e&vid=f6c0811bfc60ee31f5a89cee9f68d31b21f3fe0e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C