对溴苯甲酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
414070250 414070010
ACRO414070250EA 0 CNY
ACRO414070250 ACRO414070010
对溴苯甲酸甲酯 99%
对溴苯甲酸甲酯
分子式: C₈H₇BrO₂
分子量: 215.05 g/mol
沸点: 246
溶点: 78…81 °C
MDL编号: MFCD00013531
CAS号: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 13,01392
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %