间溴苯甲酸甲酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
333650050 333650250
ACRO333650050EA 0 CNY
ACRO333650050 ACRO333650250
间溴苯甲酸甲酯 98%
间溴苯甲酸甲酯
分子式: C₈H₇BrO₂
分子量: 215.05 g/mol
沸点: 139…140 °C (35 mmHg)
溶点: 31
MDL编号: MFCD00017777
CAS号: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %