3-溴苯甲酸乙酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
308540250 308540050
ACRO308540250EA 0 CNY
ACRO308540250 ACRO308540050
3-溴苯甲酸乙酯 98%
3-溴苯甲酸乙酯
分子式: C₉H₉BrO₂
分子量: 229.07 g/mol
沸点: 130…131 °C (12 mmHg)
密度: 1.43 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013529
CAS号: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %