3-甲氧基苯硼酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 间甲氧基苯硼酸
359570050 359570010 359570100
ACRO359570050EA 0 CNY
ACRO359570050 ACRO359570010 ACRO359570100
3-甲氧基苯硼酸 97%
3-甲氧基苯硼酸
分子式: C₇H₉BO₃
分子量: 151.96 g/mol
溶点: 149…154 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00161359
CAS号: 10365-98-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %