1,2-萘醌 95% tech.
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: β-萘醌
171230100 171230250
ACRO171230100EA 0 CNY
ACRO171230100 ACRO171230250
1,2-萘醌 95% tech.
1,2-萘醌
分子式: C₁₀H₆O₂
分子量: 158.16 g/mol
沸点: 296
溶点: 136…141 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001698
CAS号: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
Merck Index: 12,06481
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %