1,4-萘醌, (max. 6% H₂O) 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
166711000 166715000
ACRO166711000EA 0 CNY
ACRO166711000 ACRO166715000
1,4-萘醌, (max. 6% H₂O) 99%
1,4-萘醌
分子式: C₁₀H₆O₂
沸点: 298 °C (1013 hPa)
密度: 1,422 g/cm³ (20 °C)
闪点: 141 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001676
CAS号: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN号: 2928
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482
现在订购
产品技术规格
Appearance Khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
GC ≥99 %
HPLC ≥97.5 %