2-甲基吲哚啉 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
275880050 275881000
ACRO275880050EA 0 CNY
ACRO275880050 ACRO275881000
2-甲基吲哚啉 99+%
2-甲基吲哚啉
分子式: C₉H₁₁N
分子量: 133.19 g/mol
沸点: 227 °C (1013mbar)
溶点: –51 °C
密度: 1.02 g/cm³
闪点: 103 °C
MDL编号: MFCD00005706
CAS号: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %