吲哚啉 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
122240250 122241000
ACRO122240250EA 0 CNY
ACRO122240250 ACRO122241000
吲哚啉 98%
吲哚啉
分子式: C₈H₉N
沸点: 220…221 °C (760 mmHg)
溶点: –21 °C
密度: 1,063 g/cm³
闪点: 92 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005705
CAS号: 496-15-1
EINECS: 207-816-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %