靛红 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 吲哚-2,3-二酮
151491000 151495000
ACRO151491000EA 0 CNY
ACRO151491000 ACRO151495000
靛红 98%
靛红
分子式: C₈H₅NO₂
分子量: 147.13 g/mol
沸点: 342
溶点: 201…204 °C
闪点: 220
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005718
CAS号: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %