苯并咪唑 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,3-苯并二氮唑
186420250 186421000 186425000
ACRO186420250EA 0 CNY
ACRO186420250 ACRO186421000 ACRO186425000
苯并咪唑 98%
苯并咪唑
分子式: C₇H₆N₂
分子量: 118.14 g/mol
沸点: 360 °C
溶点: 171…174 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005585
CAS号: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 174 °C
HPLC ≥97.5 %