4-甲基吗啉 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: NMM, N-Methylmorpholine
127151000 127155000
ACRO127151000EA 0 CNY
ACRO127151000 ACRO127155000
4-甲基吗啉 99%
4-甲基吗啉
分子式: C₅H₁₁NO
沸点: 115…116 °C (750 mmHg)
溶点: –65 °C
密度: 0,92 g/cm³
闪点: 14 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006175
CAS号: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN号: 2535
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA