吗啉 99+% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
415160050 415165000
ACRO415160050EA 0 CNY
ACRO415160050 ACRO415165000
吗啉 99+% ACS
吗啉
分子式: C₄H₉NO
沸点: 128,9 °C (1013 hPa)
溶点: –5 °C
密度: 0,99 g/cm³
闪点: 32 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005972
CAS号: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN号: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Boiling point 126.0 to 130.0°C
Color scale ≤15 APHA
Titration with HCl ≥99.0 %