吗啉 99+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四氢-1,4-噁嗪
158680010 158680025 158680050
ACRO158680010EA 0 CNY
ACRO158680010 ACRO158680025 ACRO158680050
吗啉 99+%, extra pure
吗啉
分子式: C₄H₉NO
沸点: 126…130 °C (760 mmHg)
溶点: –5 °C
密度: 0,99 g/cm³
闪点: 32 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005972
CAS号: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN号: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Insoluble matter ≤0.01 %