2,2,6,6-四甲基哌啶 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
151950100 151950250
ACRO151950100EA 0 CNY
ACRO151950100 ACRO151950250
2,2,6,6-四甲基哌啶 98%
2,2,6,6-四甲基哌啶
分子式: C₉H₁₉N
沸点: 152 °C (760 mmHg)
溶点: 30 - 31 °C
密度: 0,83 g/cm³
闪点: 24 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005985
CAS号: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN号: 1992
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4465 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %