放线菌酮 ≥90.0%
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC441892AEA 4 CNY
VWRC441892A VWRC441894C
放线菌酮 ≥90.0%
放线菌酮
Inhibits DNA and protein synthesis.
分子式: C₁₅H₂₃NO₄
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00082346
CAS号: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN号: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 90.0 %
Melting point 107 - 120 °C