放线菌酮 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 奈良霉素 A, 3-[2-(3,5-二甲基-2-氧代环己基)-2-羟乙基]戊二酰亚胺, 戊二酰亚胺环己酮
357420010 357420050
ACRO357420010EA 0 CNY
ACRO357420010 ACRO357420050
放线菌酮 95%
放线菌酮
分子式: C₁₅H₂₃NO₄
分子量: 281.35 g/mol
溶点: 107…114 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00082346
CAS号: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN号: 2811
ADR: 6.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 118 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -25° to -32° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)