4-甲基哌啶 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-哌可啉, γ-甲基哌啶
127511000 127515000
ACRO127511000EA 0 CNY
ACRO127511000 ACRO127515000
4-甲基哌啶 99%
4-甲基哌啶
分子式: C₆H₁₃N
分子量: 99.18 g/mol
沸点: 122 °C (760 mmHg)
溶点: 4…5 °C
密度: 0.84 g/cm³
闪点: 13 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006005
CAS号: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN号: 3286
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %