1-甲基哌啶 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-甲基哌啶
127480100 127482500
ACRO127480100EA 0 CNY
ACRO127480100 ACRO127482500
1-甲基哌啶 99%
1-甲基哌啶
分子式: C₆H₁₃N
分子量: 99.18 g/mol
沸点: 105…108 °C (760 mmHg)
溶点: –50 °C
密度: 0.82 g/cm³
闪点: 3 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006491
CAS号: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN号: 2399
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4368 to 1.4388 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %