1-甲基-2-吡咯烷酮 ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: N-甲基吡咯烷酮, NMP, N-甲基-2-吡咯烷酮
VWRC26211.298EA 1050 CNY
VWRC26211.298 VWRC26211.425
1-甲基-2-吡咯烷酮 ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
1-甲基-2-吡咯烷酮
分子式: C₅H₉NO
分子量: 99.13 g/mol
沸点: 202
溶点: –24 °C
密度: 1.033 g/cm³ (20 °C)
闪点: 91
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003193
CAS号: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
REACH: 01-2119472430-46
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.003 meq/g
Water Max. 0.1 %