1-甲基-2-吡咯烷酮 ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC26211.298EA
1050
CNY
VWRC26211.298
VWRC26211.425
1-甲基-2-吡咯烷酮 ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
1-甲基-2-吡咯烷酮
分子式:
C₅H₉NO 沸点: 202 °C (1013 hPa) 溶点: –24 °C 密度: 1,033 g/cm³ (20 °C) 闪点: 91 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003193 CAS号: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 REACH: 01-2119472430-46 Merck Index: 13,06140 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.003 meq/g |
Water | Max. 0.1 % |