1-甲基-2-吡咯烷酮 ≥99%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
N-甲基吡咯烷酮, NMP, N-甲基-2-吡咯烷酮
VWRC25675.294EA
913
CNY
VWRC25675.294
VWRC25675.465
1-甲基-2-吡咯烷酮 ≥99%, TECHNICAL
1-甲基-2-吡咯烷酮
分子式:
C₅H₉NO 分子量: 99.13 g/mol 沸点: 202 溶点: –24 °C 密度: 1.033 g/cm³ (20 °C) 闪点: 91 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003193 CAS号: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 REACH: 01-2119472430-46 Merck Index: 13,06140 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |