哌啶 99%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 六氢吡啶
147180010 147180025 147185000 147181000
ACRO147180010EA 0 CNY
ACRO147180010 ACRO147180025 ACRO147185000 ACRO147181000
哌啶 99%, extra pure
哌啶
分子式: C₅H₁₁N
分子量: 85.15 g/mol
沸点: 107.3
溶点: –11 °C
密度: 0.862 g/cm³
闪点: 16
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005979
CAS号: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN号: 2401
ADR: 8 I
Merck Index: 12,07621
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA