N-碘代琥珀酰亚胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-Iodopyrrolidine-2,5-dione
299570100 299570500 299571000
ACRO299570100EA 0 CNY
ACRO299570100 ACRO299570500 ACRO299571000
N-碘代琥珀酰亚胺 98%
N-碘代琥珀酰亚胺
分子式: C₄H₄INO₂
分子量: 224.99 g/mol
沸点: 356
溶点: 197…204 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005512
CAS号: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05065
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %