3-氯-3-甲基-1-丁炔 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
378010010 378010050 378010250
ACRO378010010EA 0 CNY
ACRO378010010 ACRO378010050 ACRO378010250
3-氯-3-甲基-1-丁炔 96%
3-氯-3-甲基-1-丁炔
分子式: C₅H₇Cl
分子量: 102.56 g/mol
闪点: 4 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00190221
CAS号: 1111-97-3
EINECS: 214-188-9
UN号: 1993
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %