2-丁炔-1,4-二醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
108080010 108082500
ACRO108080010EA 0 CNY
ACRO108080010 ACRO108082500
2-丁炔-1,4-二醇 99%
2-丁炔-1,4-二醇
分子式: C₄H₆O₂
沸点: 238 °C (760 mmHg)
溶点: 54…58 °C
密度: 1,2 g/cm³
闪点: 152 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002915
CAS号: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN号: 2716
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to beige Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥98.5 %