炔丙醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2-丙炔-1-醇
131452500
131455000
ACRO131452500EA
0
CNY
ACRO131452500
ACRO131455000
炔丙醇 99%
炔丙醇
分子式:
C₃H₄O 沸点: 114…115 °C (760 mmHg) 溶点: –53 °C 密度: 0,949 g/cm³ 闪点: 34 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00002912 CAS号: 107-19-7 EINECS: 203-471-2 UN号: 2927 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,07993 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |