炔丙醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-丙炔-1-醇
131452500 131455000
ACRO131452500EA 0 CNY
ACRO131452500 ACRO131455000
炔丙醇 99%
炔丙醇
分子式: C₃H₄O
沸点: 114…115 °C (760 mmHg)
溶点: –53 °C
密度: 0,949 g/cm³
闪点: 34 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002912
CAS号: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN号: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07993
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %