3-戊炔-1-醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Pent-3-yn-1-ol
197330050 197330250
ACRO197330050EA 0 CNY
ACRO197330050 ACRO197330250
3-戊炔-1-醇 99%
3-戊炔-1-醇
分子式: C₅H₈O
沸点: 154…157 °C (760 mmHg)
密度: 0,91 g/cm³
闪点: 54 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002956
CAS号: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
UN号: 1987
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %