2-丁炔-1-醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-Butyn-1-ol, But-2-yn-1-ol, 1-Hydroxy-2-butyne
223400050 223400250
ACRO223400050EA 0 CNY
ACRO223400050 ACRO223400250
2-丁炔-1-醇 98%
2-丁炔-1-醇
分子式: C₄H₆O
沸点: 142 °C (1013 hPa)
密度: 0,93 g/cm³
闪点: 51 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002914
CAS号: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN号: 1987
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %