5-氯-1-戊炔 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
223420050 223420250
ACRO223420050EA 0 CNY
ACRO223420050 ACRO223420250
5-氯-1-戊炔 98%
5-氯-1-戊炔
分子式: C₅H₇Cl
分子量: 102.56 g/mol
沸点: 67…69 °C (145 mmHg)
密度: 0.96 g/cm³
闪点: 15 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001014
CAS号: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN号: 1993
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %