1,4-二氯-2-丁炔 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
113280250 113281000
ACRO113280250EA 0 CNY
ACRO113280250 ACRO113281000
1,4-二氯-2-丁炔 99%
1,4-二氯-2-丁炔
分子式: C₄H₄Cl₂
沸点: 165…168 °C (760 mmHg)
溶点: -34,5 °C
密度: 1,25 g/cm³
闪点: 160 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000981
CAS号: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN号: 2810
ADR: 6.1,II