咖啡酸 predominantly trans 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
114930050
114930250
ACRO114930050EA
0
CNY
ACRO114930050
ACRO114930250
咖啡酸 predominantly trans 99+%
咖啡酸
分子式:
C₉H₈O₄ 沸点: 366 °C (1013 hPa) 溶点: 194…198 °C (dec.) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004392 CAS号: 331-39-5 EINECS: 206-361-2 Merck Index: 12,01673 |