对香豆酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 反式对羟基肉桂酸
121090250 121091000
ACRO121090250EA 0 CNY
ACRO121090250 ACRO121091000
对香豆酸 98%
对香豆酸
  • Predominantly trans
分子式: C₉H₈O₃
分子量: 164.16 g/mol
溶点: 214 °C (dec.)
MDL编号: MFCD00004399
CAS号: 501-98-4
EINECS: 231-000-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow to beige to green to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥95.0 %
Stabilizer 200 to 300 ppm MEHQ