5-己烯-1-醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 5-己基-1-醇
213040050 213040250
ACRO213040050EA 0 CNY
ACRO213040050 ACRO213040250
5-己烯-1-醇 99%
5-己烯-1-醇
分子式: C₆H₁₂O
分子量: 100.16 g/mol
沸点: 152…155 °C (760 mmHg)
溶点: -20
密度: 0.8725 g/cm³
闪点: 47 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002981
CAS号: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN号: 1987
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %