4-戊烯-1-醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
2-烯丙基乙醇
150010100
150010500
ACRO150010100EA
0
CNY
ACRO150010100
ACRO150010500
4-戊烯-1-醇 99%
4-戊烯-1-醇
分子式:
C₅H₁₀O 分子量: 86.13 g/mol 沸点: 137 密度: 0.834 g/cm³ 闪点: 43 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002975 CAS号: 821-09-0 EINECS: 212-473-2 UN号: 1987 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4289 to 1.4309 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |