富马酸 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
119750010 119750025 119751000
ACRO119750010EA 0 CNY
ACRO119750010 ACRO119750025 ACRO119751000
富马酸 99+%
富马酸
分子式: C₄H₄O₄
分子量: 116.07 g/mol
沸点: 356
溶点: 295…300 °C (subl.)
密度: 1.62 g/cm³
闪点: 230 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002700
CAS号: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 295 to 300 °C
Water ≤0.25 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)