马来酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 顺丁烯二酸, 失水苹果酸
125230010 125231000
ACRO125230010EA 0 CNY
ACRO125230010 ACRO125231000
马来酸 99%
马来酸
分子式: C₄H₄O₄
分子量: 116.07 g/mol
沸点: 256
溶点: 134…138 °C
闪点: 127 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00063177
CAS号: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN号: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 138 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm