油酸, GPR RECTAPUR®, purified
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 顺式-9-十八烯酸, 十八烯酸
VWRC20447.293EA 698 CNY
VWRC20447.293 VWRC20447.362
油酸, GPR RECTAPUR®, purified
油酸
分子式: C₁₈H₃₄O₂
分子量: 282.47 g/mol
沸点: 286
溶点: 16.7 °C
密度: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
闪点: 180
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00064242
CAS号: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Acid value 198 - 240
Iodine value 92 - 100
Linoleic acid (C18:2) Max. 18 %
Oleic acid (C18:1) Min. 72 %
Palmitic acid Max. 8 %
Palmitoleic acid Max. 1 %
Stearic acid Max. 4 %