富马酸二乙酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Fumaric acid diethyl ester
114380010 114380100 114382500
ACRO114380010EA 0 CNY
ACRO114380010 ACRO114380100 ACRO114382500
富马酸二乙酯 98%
富马酸二乙酯
分子式: C₈H₁₂O₄
分子量: 172.18 g/mol
沸点: 218…219 °C (760 mmHg)
溶点: 1…2 °C
密度: 1.05 g/cm³
闪点: 91 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064455
CAS号: 623-91-6
EINECS: 210-819-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4396 to 1.4416 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %