马来酸二甲酯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Dimethyl Maleate, Maleic acid dimethyl ester
218460010 218462500
ACRO218460010EA 0 CNY
ACRO218460010 ACRO218462500
马来酸二甲酯 96%
马来酸二甲酯
分子式: C₆H₈O₄
分子量: 144.13 g/mol
沸点: 204…205 °C (760 mmHg)
溶点: –17.5 °C
密度: 1.15 g/cm³
闪点: 95 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008459
CAS号: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥95 %
Color scale ≤20 APHA