马来酸二乙酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 顺丁烯二酸二乙酯
114440010 114440050 114442500
ACRO114440010EA 0 CNY
ACRO114440010 ACRO114440050 ACRO114442500
马来酸二乙酯 97%
马来酸二乙酯
分子式: C₈H₁₂O₄
分子量: 172.18 g/mol
沸点: 225
溶点: –10 °C
密度: 1.06 g/cm³
闪点: 93
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009191
CAS号: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Merck Index: 13,03150
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %