顺丁烯二酸二丁酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
Maleic acid dibutyl ester
353100010
353102500
ACRO353100010EA
0
CNY
ACRO353100010
ACRO353102500
顺丁烯二酸二丁酯 97%
顺丁烯二酸二丁酯
分子式:
C₁₂H₂₀O₄ 分子量: 228.29 g/mol 沸点: 274…277 °C 密度: 0.99 g/cm³ 闪点: 120 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009447 CAS号: 105-76-0 EINECS: 203-328-4 UN号: 3082 ADR: 9 III |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |